Key Documents
CLS3606015F
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 15 mL, porosity 4-5.5 μm
Sinônimo(s):
Corning® 36060
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
Corning 36060-15F
capacidade
15 mL
diâmetro do disco
20 mm
tamanho de poro
4-5.5 μm porosity
Descrição geral
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)