Key Documents
CLS30622L
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 2,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3062
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 20.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3062-2L
tol. measuring range
6.0 mL
volume
2,000 mL
Descrição geral
Calibrated "to deliver".
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)