Key Documents
CLS294975X25
Corning® microscope slides, frosted two sides, one end
L × W 75 mm × 25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.16
Materiais
soda-lime glass
fabricante/nome comercial
Corning 2949-75X25
C × L
75 mm × 25 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
vibrant-m
S9027
Slides, microscope
BRAND® microscope slide cut edges
BR474701
BRAND® microscope slide
BRAND® microscope slide ground edges
BR474743
BRAND® microscope slide
BRAND® cavity slides L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 1
BR475505
BRAND® cavity slides
Cover glasses size 22 mm × 22 mm
C9802
Cover glasses