Documentos Principais
BR474702
BRAND® microscope slide
cut edges, twin frosted end
Sinônimo(s):
Microscope slides, Microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
MA.01
Materiais
soda-lime glass
Características
cut edges, twin frosted end
fabricante/nome comercial
BRAND 474702
tamanho
76 mm × 26 mm × 1 mm
Descrição geral
  • Made from clear soda-lime glass, hydrolytic class 3.
  • Ground edges are recommended to reduce the risk of injury.
  • Thickness approx.: 1 mm
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)