Documentos Principais
CLS294775X38
Corning® microscope slides, plain
L × W 75 mm × 38 mm
Sinônimo(s):
microscope slides
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
Materiais
soda-lime glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
box of 72 (slides)
fabricante/nome comercial
Corning 2947-75X38
C × L
75 mm × 38 mm
espessura
0.90-1.10 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
These 75 x 38 mm Corning microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are not frosted. Slides are 0.9 to 1.10 mm thick.
Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each).
5 gross = 10 boxes (720 slides total)
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Immersion oil viscosity 150 cSt (lit.)
Sigma-Aldrich
I0765
Immersion oil
Diamond glass cutter nickel plated, pkg of 1 ea
Z169064
Diamond glass cutter
Cover glasses size 22 mm × 22 mm
C9802
Cover glasses