Key Documents
CLS2400200
Pyrex® Liebig condenser with top and bottom joints
jacket L 200 mm, joint: ST/NS 19/38
Sinônimo(s):
Corning® 2400
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS19/38
fabricante/nome comercial
Corning 2400-200
disponibilidade
not available in EU (Not available in EU countries)
camisa C
200 mm
Descrição geral
With drip-tip. Large-capacity water jacket cools efficiently.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)