Key Documents
CLS2105100
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL
Sinônimo(s):
burettes, glass burettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 0.20 mL
fabricante/nome comercial
Corning 2105-100
faixa de medição de volume
100 mL, accuracy: 0.10 mL
volume
100 mL
Descrição geral
Corning® 2105
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)