Documentos Principais
CLS2094500
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL
Sinônimo(s):
burettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 5 mL
fabricante/nome comercial
Corning 2094-500
faixa de medição de volume
500 mL, accuracy: 2.5 mL
volume
500 mL
Descrição geral
Corning® 2094
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)