Documentos Principais
CLS20941L
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL
Sinônimo(s):
burettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 10 mL
fabricante/nome comercial
Corning 2094-1L
faixa de medição de volume
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
volume
1000 mL
Descrição geral
Corning® 2094
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)