CLS12202L
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 2000 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap: no
fabricante/nome comercial
Corning 1220-2L
capacidade
2000 mL
diâmetro × A
138 mm × 250 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.