Documentos Principais
1.06710
Supelco
Sistema de retirada para barris e tambores de aço inoxidável
Sinônimo(s):
Withdrawal system set for inert gas pressurizing
About This Item
Código UNSPSC:
41121516
NACRES:
NA.03
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Sistema de retirada de solvente especialmente desenvolvido para pressurização de gás inerte com pressão de trabalho de 0,2 bar. Contém um adaptador com rosca G2 e conectores verticais rápidos (9.67100.9002), um tubo de alimentação de gás (9.67100.9051) e um bocal de enchimento com tubo flexível (9.67100.9090). Materiais especialmente desenvolvidos oferecem segurança máxima na manipulação diária de solventes e a maior proteção do solvente contra contaminação em níveis de traço.
A pressurização do gás inerte só pode ser feita com nossos barris e tambores de aço inoxidável. Tambores metálicos não devem ser pressurizados! Examine a lista de tubos de imersão para comprar também o tubo de imersão correto.
com adaptador rosqueado e linhas flexíveis, para pressurização de gás, também necessário: tubo de imersão deve se adequar ao tipo específico de recipiente
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Metal drum pump fits 5gal. can, FM approved
Z555363
Metal drum pump