Documentos Principais
960212
Supelco
Bocal de enchimento (aço inoxidável)
PTFE tube, stainless steel coating, tube L 80 cm, self-closing, for rapid action connector
Sinônimo(s):
Bocal de enchimento com tubo
About This Item
Código UNSPSC:
41121516
NACRES:
NB.51
Materiais
PTFE tube
stainless steel coating
Características
self-closing
tubo C
80 cm
conector
for rapid action connector
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Ambientes diferentes e aplicativos individuais de clientes requerem opções especiais de remoção. Bocais otimizados estão disponíveis para cada aplicação especial, por exemplo, remoção dentro de uma capela de laboratório com um bocal de enchimento flexível, enquanto o tubo é instalado dentro de uma gabinete de segurança. Este bocal de enchimento consiste em Bocal de enchimento 9.67100.1090 e Tubo de PTFE revestido com aço inoxidável, comprimento de 80 cm 9.67100.9052.
autofechamento, com tubo de PTFE revestido com aço inoxidável (80 cm) e conector de ação rápida