CF0011
Acid Togni-(BenzimidazolylCF2CF2)-reagent
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.