Documentos Principais
C99701
Sigma-Aldrich
Bromocycloheptane
97%
Sinônimo(s):
Cycloheptyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13Br
Número CAS:
Peso molecular:
177.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5052 (lit.)
p.e.
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2
chave InChI
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)