C66056
4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
99%
Sinônimo(s):
Haloperidol metabolite I, 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(4-Chlorophenyl)-4-piperidinol
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
137-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1(CCNCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
chave InChI
LZAYOZUFUAMFLD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?