C44605
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
pf
171-173 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1.OC(=O)c2ccc(O)c(Cl)c2
InChI
1S/2C7H5ClO3.H2O/c2*8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9;/h2*1-3,9H,(H,10,11);1H2
chave InChI
VXRQGICSNYPXAC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)