Documentos Principais
C2004
Sigma-Aldrich
Choline dihydrogencitrate salt
≥98%
Sinônimo(s):
Salts of (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO8
Número CAS:
Peso molecular:
295.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.C5H14NO/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;1-6(2,3)4-5-7/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
chave InChI
WRPUOFKIGGWQIJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Natural deep eutectic solvents for enzyme stabilization: A study investigated the role of natural deep eutectic solvents, including Choline dihydrogencitrate, in enhancing the thermostability of Humicola insolens cutinase. This approach could be pivotal for improving enzyme performance in various biotechnological applications (Romano et al., 2023).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Acyl group acceptor
Substratos
Choline acetyltransferase substrate
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Tiamina tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
04573
Tiamina