About This Item
Fórmula linear:
C15H28(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
224.38
Beilstein:
1618444
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
p.e.
120 °C/0.3 mmHg (lit.)
pf
63-65 °C (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C15H28O/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-15/h1-14H2
chave InChI
OSOIQJGOYGSIMF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Simon Gane et al.
PloS one, 8(1), e55780-e55780 (2013-02-02)
Whether olfaction recognizes odorants by their shape, their molecular vibrations, or both remains an open and controversial question. A convenient way to address it is to test for odor character differences between deuterated and undeuterated odorant isotopomers, since these have
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C111201-5G | 4061838352927 |