BR781681
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, white
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
polystyrene
white wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom)
embalagem
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
fabricante/nome comercial
BRAND 781681
tamanho
100 μL
384 wells
volume de trabalho
100 μL
cor
white
tipo de ligação
non-treated surface