BR781412
BRAND® 24-well PCR plate
no skirt, white
Sinônimo(s):
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
white
white wells
descrição
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Características
skirt: no
no skirt
embalagem
pack of 40 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781412
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
24 well
tamanho do poço
0.2 mL
volume de trabalho
200 μm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Fits all common thermal cycler
- Raised well edges protect against cross-contamination
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR781412-40EA | 4061831860238 |