Documentos Principais
BR708707
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraMark
tube capacity 5 μL, white
Sinônimo(s):
Micropipettes, Pipettes, intraMARK
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
white
Características
DE-M marking, To Contain
embalagem
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
fabricante/nome comercial
BRAND 708707
Comprimento
125 mm
capacidade do tubo
5 μL
Descrição geral
DIN ISO 7550. DE-M marking for volumes greater than 5 µl. Calibrated to contain (TC, In). Color code to ISO for clear identification.
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR708707-1000EA4061831866858