Key Documents
BR708104
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
5 and 10 mL, standard, L 105 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
polypropylene cap
fabricante/nome comercial
BRAND 708104
embalagem
1 ea of
Comprimento
105 mm
capacidade
5 and 10 mL
Descrição geral
With recirculation valve
Informações legais
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)