Documentos Principais
BR708002
Discharge tube for Dispensette® S
1,2,5 and 10 mL,
fine tip
, L 105 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
polypropylene cap
fabricante/nome comercial
BRAND 708002
embalagem
1 ea of
Comprimento
105 mm
capacidade
1,2,5 and 10 mL
Descrição geral
Without recirculation valve
Informações legais
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)