BR705240
USB cable
angled for HandyStep® touch
About This Item
Código UNSPSC:
41121506
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Características
CE compliant
angled for HandyStep® touch
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 705240
Categorias relacionadas
Descrição geral
USB Cable for charging the repetitive pipette HandyStep® touch. Angled for use with wall holder BR705235
Informações legais
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR705240-1EA | 4065268239032 |