GE17-5470-51
HiTrap® Capto™ Q ImpRes
Cytiva 17-5470-51, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
prepacked column
reticulação
cross-linked
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5470-51
condição de armazenamento
(20% Ethanol)
Parâmetros
42 psi
técnica(s)
liquid chromatography (LC): suitable
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
Matriz
(High-flow agarose)
Grupo ativo da matriz
CH2N+ (CH3)3 functional group
tamanho de partícula
-40 μm
pH operacional
2-12
capacidade
binding capacity(> 55 mg BSA/mL medium,> 48 mg β-lactoglobulin/mL medium)
ion exchange capacity(ionic capacity: 0.15 to 0.18 mmol (Cl-)/mL medium)
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High-throughput medium for intermediate and polishing Protein purification, excellent choice for process-scale purification.
- The combined properties of high binding capacity, high flow rate, and Low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale.
- Rigid Agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates.
- Columns for screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications.
- Strong quartenary amine anion exchanger
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-5470-51 | 4061837622595 |