Documentos Principais
BR704522
BRAND® discharge tube seripettor® /seripettor® pro
for 2 & 10 mL
Sinônimo(s):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 704522
Comprimento
800 mm
Descrição geral
Tubing PTFE, coiled, length 800 mm, with safety handle. Not suited for peroxide.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)