Key Documents
BR6783
BRAND® replacement amber inspection windows for Titrette®
Sinônimo(s):
Accessories, Bottle-top Burette, Burettes, Inspection window, Titrette®
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 2 SETS
fabricante/nome comercial
BRAND 6783
Descrição geral
For protection of light-sensitive media, you can replace the clear inspection windows with the amber colored windows (included).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)