Documentos Principais
BR4630240
BRAND® Dispensette® S Organic, Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 10 mL, without recirculation valve
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Características
DE-M marking
without recirculation valve
fabricante/nome comercial
BRAND 4630240
volume
10 mL
conector
(GL 28/S 28)
GL 32
GL 38
S 40
Descrição geral
Dispensette S Organic is ideal for dispensing of organic solvents and acids
Características e benefícios
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Outras notas
Fixed Volume- For standard applications. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Conteúdo relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.