BR4630230
BRAND® Dispensette® S Organic, Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 5 mL, without recirculation valve
About This Item
Produtos recomendados
Características
DE-M marking
without recirculation valve
fabricante/nome comercial
BRAND 4630230
volume
5 mL
conector
(GL 28/S 28)
GL 32
GL 38
S 40
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Conteúdo relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.