BR4600241
BRAND® Dispensette® S Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 10 mL, with recirculation valve
About This Item
Produtos recomendados
Características
DE-M marking
with recirculation valve
fabricante/nome comercial
BRAND 4600241
volume
10 mL
conector
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.