BR37482
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 10 mL, joint: 10/19, polypropylene stopper
Sinônimo(s):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Junta
joint ST/NS neck10/19
joint: 10/19
Características
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 37482
capacidade
10 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR37482-2EA | 4061831856194 |