Documentos Principais
BR36178
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 250 mL
Sinônimo(s):
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
PMP
polypropylene stopper
transparent
Junta
joint ST/NS neck19/26
Características
accuracy class A
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 36178
tamanho
250 mL
Descrição geral
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)