BR24269
BRAND® BLAUBRAND® micro burette, bang pattern, straight stopcock
volume 10 mL, accuracy: ±0.020 mL, borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue, stand incl. DIN EN ISO 385)
Sinônimo(s):
BLAUBRAND®, Burettes, Micro burettes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue, stand incl. DIN EN ISO 385)
Características
class AS
subdivision 0.02 mL
fabricante/nome comercial
BRAND 24269
faixa de medição de volume
10 mL, accuracy: ±0.020 mL
bureta C
820 mm
volume
10 mL
Descrição geral
All BLAUBRAND® burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)