Documentos Principais
BR144635
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 29/32, (hollow, hexagonal grip)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass 3.3
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante/nome comercial
BRAND 144635
Categorias relacionadas
Descrição geral
Conical ground joint stopper made from Duran®. Hollow with drip tip and hexagonal grip. Meets DIN 12 252.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)