BR139815
BRAND® double ended laboratory spatula
L 180 mm
Sinônimo(s):
Spatula
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
fabricante/nome comercial
BRAND 139815
Comprimento
180 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BRAND® Double-Ended Laboratory Spatula is an essential tool. Made from impact-resistant polystyrene (PS), this spatula is ideal for handling a wide range of materials in both research and educational settings.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR139815-10EA | 4061831853254 |