Documentos Principais
BR114115
BRAND® culture tube, rimless
L × W 16 mm × 100 mm, thickness 0.8 mm
Sinônimo(s):
Culture tubes, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiais
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 2,600 × g
neck thread push fit
embalagem
pack of 78 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114115
C × L
16 mm × 100 mm
capacidade
13 mL
16 mL
espessura
0.8 mm
Descrição geral
Crafted from high-quality glass, these tubes provide excellent clarity and durability, making them ideal for cell culture and other scientific applications. Autoclavable at 121 °C, ensuring easy sterilization.
Características e benefícios
• Excellent sample visibility• Good chemical resistance
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)