BMSH3710HEUK
Benchmark Digital 10 x 10 inch Hotplate
AC/DC input 230 V, UK plug
Sinônimo(s):
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
ceramic platform
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H3710-H-E-UK
Parâmetros
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
placa L × C
25 cm × 25 cm
Descrição geral
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)