BMSC33031215
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for ”Sprint” 6H Plus
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
Sinônimo(s):
centrifuge rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Características
to hold 12 x 15 ml
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific C3303-1215
Parâmetros
4000 rpm speed
compatibilidade
Sprint 6H Plus
Descrição geral
Optional 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
Aplicação
Clinical centrifuge, centrifuge, research centrifuge, LC8, 15ml, 10ml, vacutainer, blood tube
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)