BAH500250409
SP Bel-Art® Glove Box Sleeved Gloves for 8 in. Glove Ports
size 9 medium
Sinônimo(s):
glove box
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
black neoprene
tamanho
9 medium
embalagem
pkg of 1 pair
fabricante/nome comercial
Bel-Art H50025-0409
Descrição geral
One-piece, seamless, smooth neoprene protection against liquid, gas or solid substance penetration.
Características e benefícios
- Suitable for use with glove boxes having 8" glove ports including sid ENTRY H50026-0000 Glove Boxes
- Requires clamping rings (H50025-0320) to hold gloves in place
- Sold in pairs
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)