PL800GN
Plas-Labs neoprene glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 8 in. ports)
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
neoprene
tamanho
9 (for 8 in. ports)
Características
reusable
embalagem
pack of 1 pair
fabricante/nome comercial
Plas-Labs 800GN
Descrição geral
Plas-Labs black neoprene rubber gloves for chemical resistance
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PL800GN-1PR | 4061826746943 |