BAH369400000
SP Bel-Art® Sterileware™ Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 1.25 mL , .25¼tsp, L × W 7 in. (17.8 cm) × 0.8125 in. (20 mm), sterile, pack of 200 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
dispensing tool, spoon
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
white polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 200 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Bel-Art H36940-0000
C × L
7 in. (17.8 cm) × 0.8125 in. (20 mm)
capacidade nominal
1.25 mL , .25¼tsp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Long handle reaches into jars, bottles and other confined areas
- Minimizes the potential of personal contact with sampled material
- Sterile, FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
- Individually packaged, sterilized by gamma irradiation, lot stamped for accurate lot tracing
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)