Z675466
Sterile economy sample spoon
5 mL
Sinônimo(s):
dispensing tool
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
descrição
PS
fabricante/nome comercial
Bel-Art F36740-00003
Categorias relacionadas
Descrição geral
Moulded of lightweight and rigid, white high impact polystyrene. Individually packaged sterile spoons for one time use packed 100 per box.
- Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
- Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z675466-100EA | 4061832266527 |