BAH369460000
SP Bel-Art® Sterileware™ Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 14.79 mL , 3tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm) mL, sterile, pack of 200 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
white polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 200 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Bel-Art H36946-0000
C × L
17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm) mL
capacidade nominal
14.79 mL , 3tsp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Long handle reaches into jars, bottles and other confined areas
- Minimizes the potential of personal contact with sampled material
- Sterile, FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
- Individually packaged, sterilized by gamma irradiation, lot stamped for accurate lot tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)