BAH211950068
SP Bel-Art® Small Bore Tubing
PTFE, I.D. 0.068 in. (1.73 mm), wall thickness 0.012 in. (0.3 mm)
Sinônimo(s):
PTFE plastic tubing, PTFE tubing
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H21195-0068
D.I.
0.068 in. (1.73 mm)
espessura da parede
0.012 in. (0.3 mm)
Descrição geral
PTFE plastic tubing can be ordered by the foot to suit your needs.
Características e benefícios
- Superior chemical resistance
- High degree of flexibility allows multiple twists and turns in tight spaces
- Non-stick surface will not collect particulates
- One Quantity/Pack equals 1 foot; for longer lengths, order the length you require (Quantity/Pack of 25 = 25 feet). Minimum order 25 feet
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)