Key Documents
BAF175750005
Snap Cap Vials
capacity 19 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiais
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
neck thread PUSH FIT
embalagem
pack of 144 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F17575-0005
capacidade
19 mL
diâmetro do tubo
25 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodium azide ReagentPlus®, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
S2002
Sodium azide