Key Documents
BAF116370008
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 250 mL (8 oz), polyethylene
Sinônimo(s):
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiais
polyethylene
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F11637-0008
diâmetro da tampa
24 mm
capacidade
250 mL (8 oz)
Descrição geral
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
Características e benefícios
  • Tip opening is 0.76mm (0.030")
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)