Documentos Principais
Z676195
Plum saline eyewash refill
pkg of 500 mL
Sinônimo(s):
Saline eyewash solution, Sterile saline rinse
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 500 mL
fabricante/nome comercial
Plum
Descrição geral
A bottle containing a 0.9% sterile sodium chloride solution. The bottle can be used alone or as a refill for eyewash stations. The bottle is provided with an ergonomic eyecup, dust cap and clear instructions.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)