BAB615020300
SP Bel-Art® H-B Durac® Barometer
parameter at 940-1070 mbar, plastic
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plastic
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments B61502-0300
faixa de medição de pressão
0.0715-1.073 bar (mBar 71.5/ cmHg 80.5)
pressure measuring range
accuracy: 0.0035 bar (3.5mbar)
accuracy: 0.00399 bar (0.3cmHg)
temp measuring range
accuracy: 3.5 (above 212°F)
Parâmetros
at 940-1070 mbar
tamanho
2.5 in. (64 mm)
Características e benefícios
Featuring black lines and numbers, each unit is recalibrateable. Complete with hole for wall mounting.
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)