Documentos Principais
B89507
Sigma-Aldrich
2-(Butylamino)ethanethiol
97%
Sinônimo(s):
2-(Butylamino)ethane-1-thiol, 2-n-Butylaminoethanethiol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3NHCH2CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
133.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4711 (lit.)
p.e.
112-115 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNCCS
InChI
1S/C6H15NS/c1-2-3-4-7-5-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
chave InChI
OUMFAUYLXGTBCX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Photocatalytic oxidation of VX simulant 2-(butylamino)ethanethiol.: This paper investigates the photocatalytic oxidation of 2-(Butylamino)ethanethiol, a simulant for the nerve agent VX. The findings indicate that photocatalytic processes can effectively degrade sulfur-containing compounds, suggesting applications in decontamination and hazardous material management. This research provides insights into the environmental remediation of toxic chemical agents (Vorontsov et al., 2004).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4