714410
3,5-Dichloro-1,2-diaminobenzene
97%
Sinônimo(s):
3,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
177.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
60-65 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,9-10H2
chave InChI
YWPGZWRHHRUXEK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?